Learn More
5-Hydroxyoxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15668685 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15668685 5 g 5 Gramm
15658685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15668685 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153550050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3416-18-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3416-18-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
InChI-Schlüssel ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
IUPAC-Name 5-Hydroxy-1,3-dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyoxindole
Schmelzpunkt 266.0°C to 272.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 96%