Learn More
5-Hydroxynicotinsäure, 97 %
Artikelnummer. p-7030599
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15453977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30725.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27828-71-3
Summenformel C6H4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00129117
InChI-Schlüssel ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
PubChem CID 34037
IUPAC-Name 5-Hydroxypyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxynicotinic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 97%