Learn More
5-Hydroxynicotinsäure, 97 %
Artikelnummer. 15473977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473977 25 g 25 Gramm
15453977 1 g 1 Gramm
15463977 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30725.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27828-71-3
Summenformel C6H4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00129117
InChI-Schlüssel ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
PubChem CID 34037
IUPAC-Name 5-Hydroxypyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxynicotinic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 97%