Learn More
5-(Hydroxymethyl)-2-Jodphenol, , 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662275 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10515744 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07809DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 773869-57-1
Summenformel C7H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.035
InChI-Schlüssel VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)-2-iodphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 250.03
Reinheit (%) 97%