Learn More
5-Hydroxyisochinolin, tech. 90 %
Artikelnummer. 11466027
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25052.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2439-04-5
MDL-Nummer MFCD00006906
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyisoquinoline
Summenformel C13H18N2O3
Menge 5 g
Synonym n,n-diisopropyl-3-nitrobenzamide, 3-nitro-n,n-di propan-2-yl benzamide, acmc-209mhc, n,n-diisopropyl-3-nitro-benzamide, benzamide, n,n-diisopropyl-m-nitro, n,n-bis methylethyl 3-nitrophenyl carboxamide
InChI-Schlüssel UFFKMMNKRCCXPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitro-N,N-di(propan-2-yl)benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 250.30
PubChem CID 221836
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch