Learn More
5-Hydroxyindol, 97%
Artikelnummer. 10225160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10225160 1 g Glasflasche 1 Gramm
10316710 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10713334 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225160 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121270010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1953-54-4
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005677
InChI-Schlüssel LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC-Name 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 21, III, 765
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and acetic acid
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxyindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke