Learn More
5-Hydroxyindol-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is a major serotonin metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure ist ein wichtiger Serotonin-Metabolit.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid |
| Schmelzpunkt | 161°C to 164°C (decomposition) |
| Farbe | Violett bis Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 168797 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (50mg/ml). |
| Formelmasse | 191.19 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |