Learn More
5-Hydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399035 100 mg 100 Milligramm
11389035 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14187.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-78-1
Summenformel C15H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.24
MDL-Nummer MFCD00016944
InChI-Schlüssel IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
PubChem CID 68112
IUPAC-Name 5-hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyflavone
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 100 mg
Beilstein 194429
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 97%