Learn More
5'-Hydroxyequol, TRC
Artikelnummer. 30135283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135283 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82575025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65998-44-9
Summenformel C15H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Synonym Isoflavan-4',5,7-triol, 3,4-dihydro-3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-5,7-diol, 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-5,7-diol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2CC3=C(O)C=C(O)C=C3OC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Hydroxyequol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O4/c16-11-3-1-9(2-4-11)10-5-13-14(18)6-12(17)7-15(13)19-8-10/h1-4,6-7,10,16-18H,5,8H2
Formelmasse 258.0892