Learn More
5-Hydroxydecansäure-Natriumsalz), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484039
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15484039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61434.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188.267 g/mol
A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Kaliumkanalantagonist, der die postischemischen Effekte des Kaliumkanalaktivators Cromakalim blockiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-00-0
Summenformel C10H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.267
MDL-Nummer MFCD00153808
InChI-Schlüssel LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
IUPAC-Name 5-Hydroxydecansäure
SMILES CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Formelmasse 210.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato