Learn More
5-Hydroxyanthranilsäure, TRC
Artikelnummer. 30138615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138615 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8018005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-31-0
Summenformel C7 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside
IUPAC-Name 2-Amino-5-Hydroxybenzoesäure
SMILES Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyanthranilic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formelmasse 153.0426