Learn More
5-Hydroxypropafenon-d5-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1215370-87-8 |
| Summenformel | C21H23D5ClNO4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride, GPV 129-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-[5-Hydroxy-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 398.94 |
| Formelmasse | 398.2021 |