missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxy-Lansoprazol-Kaliumsalz, TRC

Artikelnummer. 30005690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005690 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9437115MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1329613-29-7
Summenformel C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Molekulargewicht (g/mol) 423.45
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
IUPAC-Name Kalium; 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)Pyridin-2-yl]Methylsulfinyl]-1H-Bensimidazol-5-Olat
SMILES [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Formelmasse 423.0267
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.