Learn More
5-Hydroxy-4H-Chromen-4-one, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10707923 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10775603 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707923 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09974CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 3952-69-0
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.144
MDL-Nummer MFCD00100605
InChI-Schlüssel CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
PubChem CID 5479462
IUPAC-Name 5-Hydroxychromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch