Learn More
5-Hydroxy-4-azaphenanthren, TRC
Artikelnummer. 30391605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391605 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8051002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene
CAS 33155-90-7
Summenformel C13H9NO
Menge 2.5 g
Synonym Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H
SMILES Oc1cccc2ccc3cccnc3c12
IUPAC-Name Benzo[h]chinolin-10-ol
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Formelmasse 195.0684