Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydantoin acetic acid |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 5427-26-9 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 213°C to 216°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |