Learn More
5-Hexynenitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Hexynenitrile is used in the preparation of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes. Further, it reacts with 3-bromo-pyridine to prepare 6-(3-pyridinyl)-5-hexynenitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Hexinnitril wird bei der Herstellung von annelierten symmetrischen und asymmetrischen 3,3′-dissubstituierten 2,2′-Bipyridinen durch Kobalt(I)-katalysierte [2+2+2]-Cycloadditionen mit 1,3-Diynen verwendet. Außerdem reagiert es mit 3-Brom-Pyridin und bildet 6-(3-Pyridinyl)-5-Hexinnitril.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexynenitrile |
| Dichte | 0.889 |
| Siedepunkt | 115°C to 117°C |
| Flammpunkt | 42°C (107°F) |
| Brechungsindex | 1.441 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1735926 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 93.13 |
| Mehr anzeigen |