Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexynenitrile |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis bernsteinfarben |
| Dichte | 0.8800g/mL |
| Siedepunkt | 115°C to 117°C |
| Flammpunkt | 42°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |