Learn More
5-Hexynenitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135800 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10135800 1 g Glasflasche 1 Gramm
10781925 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14918-21-9
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00001978
InChI-Schlüssel JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
IUPAC-Name Hex-5-ynnitril
SMILES C#CCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexynenitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis bernsteinfarben
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽C(CH2)3CN
Brechungsindex 1.4390 to 1.441
Menge 1 g
Relative Dichte 0.88
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit