Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexenoic acid |
| Dichte | 0.9610g/mL |
| Siedepunkt | 203.0°C |
| Flammpunkt | 104°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH2=CH(CH2)3CO2H |
| Menge | 5 g |
| Relative Dichte | 0.961 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| Show More |
Safety and Handling
- 5-Hexenoic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.