Learn More
5-Hexenitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10637041 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Product Code. 10637041
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 259810050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 5048-19-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5048-19-1
Summenformel C6H9N
Molekulargewicht (g/mol) 95.15
MDL-Nummer MFCD00067056
InChI-Schlüssel UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
PubChem CID 123222
IUPAC-Name Hex-5-ennitril
SMILES C=CCCCC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hexenenitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 40°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=CHCH2CH2CH2CN
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Formelmasse 95.15
Reinheit (%) 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Hexenenitrile
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.