Learn More
5-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412428
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11412428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15766.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
5-Hexen-1-ol is used in cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification. It is also used as a building block in synthetic chemistry. Further, it is used to prepare 6-bromo-hex-1-ene by reaction with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hexen-1-ol wird bei der Zyklisierung zu einem Tetrahydropyran durch Phenylselenoetherifikation verwendet. Es wird auch als Baustein in der synthetischen Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es zur Vorbereitung 6 von -Bromo-hex-1-en durch Reaktion mit Phosphor-Tribromid verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-41-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00002981
InChI-Schlüssel UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC-Name Hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexen-1-ol
Schmelzpunkt <°C to 20°C
Dichte 0.842
Siedepunkt 152°C to 155°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.436
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1236458
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit