Learn More
5-Hex-1-Hynylnicotinsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge KM09434DE
Additional Details : CAS : 306935-31-9 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10408914
  • 272.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
18-02-2021
Chemische Identifikatoren
306935-31-9
203.241
FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
2736516
CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
C12H13NO2
MFCD00830967
5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
5-Hex-1-ynylpyridin-3-carbonsäure
Spezifikation
5-Hex-1-ynylnicotinic acid
306935-31-9
97%
MFCD00830967
FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
5-Hex-1-ynylpyridin-3-carbonsäure
2736516
97%
5g
97.0
C12H13NO2
5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
203.241
203.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation