Learn More
5-Hex-1-Hynylnicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702846
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
306935-31-9
C12H13NO2
203.241
MFCD00830967
FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
2736516
5-Hex-1-ynylpyridin-3-carbonsäure
CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
306935-31-9
C12H13NO2
203.241
MFCD00830967
FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
2736516
5-Hex-1-ynylpyridin-3-carbonsäure
CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 5-Hex-1-ynylnicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%