Learn More
Justrite™ Kippbarer Sicherheitsbehälter Typ I für 5 Gallonen, mit Ständer und Edelstahl-Flammensperre
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Justrite™ Typ I Kippschutzbehälter für 5 Gallonen mit Ständer und Edelstahl-Flammensperre verfügt über einen Hahn auf der Oberseite und eine robuste Metallhalterung, die den Behälter hält.
Marke: Justrite™ 7150146
Additional Details : Gewicht : 6.10000kg
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
19 l | |
Selbstschließende Überdruckkappe | |
11.75 Zoll | |
Rot | |
Metallhalterung |
Stahl | |
CARB-, NFPA-, OSHA-, FM-zugelassen | |
298 mm | |
5 Gallonen | |
1.58 Zoll |