Learn More
Justrite™ 5 Gallonen Abflussdose
Artikelnummer. 11924967
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
757 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
11924967 757 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11924967 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 10906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Justrite™ 5-Gallonen-Abflussdose wurde entwickelt, um gebrauchte Lösungsmittel bei der Reinigung von Geräten einfach und sicher zu sammeln.
  • Einfaches Sammeln von gebrauchten Lösungsmitteln
  • Der Weithalstrichter fängt den Abfluss ein
  • Integrierte Flammensperre
  • Der Weithalstrichter fängt den Abfluss ohne Verschütten und Verunreinigung ein
  • Abnehmbarer Trichter aus beschichtetem Stahl
  • Die integrierte Flammensperre verhindert einen Kontakt zwischen offenen Flammen und Inhalt
  • Ein 1.9 cm-Gewindestopfen ermöglicht die sichere Entsorgung von Altflüssigkeiten aus dem Abflussbehälter in einen Behälter für dauerhafte Aufbewahrung
  • Der optionale Deckel für den Abflussbehälter kann oben auf dem Trichter angebracht werden, um Verunreinigungen zu vermeiden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 Gallon
Kapazität (angloamerikanisch) 757 L
Farbe Yellow
Enthält Trichter aus beschichtetem Stahl
Material Steel