Learn More
5-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049461 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049461 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0034.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS 22407-20-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H6 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI), 42W88, Ph Eur Allopurinol Impurity B, USP Allopurinol Related Compound B
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC-Name 5-Formamido-1H-pyrazol-4-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
Menge 25 mg
Formelmasse 154,0491 g/mol