Learn More
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15438466
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
253870-02-9
C8H9NO3
167.164
MFCD06202342
YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
11073792
5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
253870-02-9
C8H9NO3
167.164
MFCD06202342
YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
11073792
5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest