Learn More
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17923946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923946 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3568.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC-Name 5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Menge 25 mg
Formelmasse 167,0582 g/mol