Learn More
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30393909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7002405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2199-59-9
Summenformel C10H13NO3
Menge 5 g
Synonym 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Formelmasse 195.0895