Learn More
Melford 5-FOA
Artikelnummer. 30018270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018270 5 g 5 Gramm
30018267 1 g 1 Gramm
30018269 25 g 25 Gramm
30018268 10 g 10 Gramm
30018266 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018270 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. F105015.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenz zur Selektion von Orotidin-5'-phosphat-Decarboxylase-Mutanten von Saccharomyces cerevisiae.
Reagenz zur Selektion von Orotidin-5'-phosphat-Decarboxylase-Mutanten von Saccharomyces cerevisiae.
Spezifikation
CAS 703-95-7
Summenformel C5H3FN2O4
Menge 5 g