Learn More
5-Fluoruracil,∽ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408080 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11408080 5 g
11418080 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408080 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210172205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 51-21-8
Summenformel C4H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.08
MDL-Nummer MFCD00006018
InChI-Schlüssel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC-Name 5-Fluor-1,2,3,4-Tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorouracil
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽99%
Menge 5 g
Formelmasse 130.08
Physikalische Form Pulver