Learn More
5-Fluoropyridin-3-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10892631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10892631 5 g Glasflasche 5 Gramm
10421060 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10892631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872041-86-6
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD07368243
InChI-Schlüssel FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
PubChem CID 44717403
IUPAC-Name (5-Fluorpyridin-3-yl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >233.0°C to 236.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.