Learn More
5-Fluorxindol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474867
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15474867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32176.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56341-41-4 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorooxindole
CAS 56341-41-4
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Summenformel C8H6FNO
MDL-Nummer MFCD02179598
Menge 1 g
Synonym 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
InChI-Schlüssel DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
IUPAC-Name 5-Fluor-1,3-dihydroindol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 97%