Learn More
5-Fluoranthranilsäure, TRC
Artikelnummer. 30401584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401584 250 mg
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF587750250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-08-2
Summenformel C7 H6 F N O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
IUPAC-Name 2-Amino-5-fluorbenzoesäure
SMILES Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Formelmasse 155.0383