Learn More
5-Fluor-2-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As raw material in organic synthesis. Utilized in the dye industry. As pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Als Rohstoff in der organischen Synthese. Wird in der Farbstoffindustrie verwendet. Als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.40 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol |
| Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Synonym | 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (0.40g/L) (25°C). |
| Formelmasse | 180.1 |
| Reinheit (%) | 97% |