Learn More
5-Fluor-2-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475157 1 g 1 Gramm
15485157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32445.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 243459-91-8 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.102 g/mol
As raw material in organic synthesis. Utilized in the dye industry. As pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Rohstoff in der organischen Synthese. Wird in der Farbstoffindustrie verwendet. Als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.40 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243459-91-8
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.102
MDL-Nummer MFCD00236302
InChI-Schlüssel QWLZSSYHAJSEHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774803
IUPAC-Name 5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.40g/L) (25°C).
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%