Learn More
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486356 5 g 5 Gramm
11476356 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 239135-48-9
Summenformel C8H5BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 257.03
MDL-Nummer MFCD00236290
InChI-Schlüssel MQZWBTRGSDOAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzyl bromide, acmc-1cfdc, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-trifluoromethyl-5-fluoro-benzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, benzene,2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl, a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene;a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737578
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-4-fluor-1-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brechungsindex 1.4817
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 257.03
Reinheit (%) 97%