Learn More
5-Fluor-2-Nitrobenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493058 5 g 5 Gramm
11403068 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18780.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 393-09-9 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether). Also used in the preparation of androgen receptor modulators and other pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluoro-2-Nitrobenzotrifluorid kann als Monomer bei der Synthese von hyperverzweigtem Poly(Arylether) verwendet werden. Wird auch bei der Herstellung von Androgenrezeptor-Modulatoren und anderen pharmazeutischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-09-9
Summenformel C7H3F4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.1
MDL-Nummer MFCD00039741
InChI-Schlüssel WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-fluoronitrobenzene, benzene, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 2-nitro-5-fluorotrifluorotoluol
PubChem CID 223094
IUPAC-Name 4-Chlor-1-Nitro-2-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.497
Siedepunkt 87°C to 88°C (2 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3304470
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 209.1
Reinheit (%) ≥98%