Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluor-2-nitrobenzolboronsäurepinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62813.MD
Additional Details : CAS : 925207-14-3 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437876
  • 227.46 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
925207-14-3
267.063
JCPLXROABVMFQO-UHFFFAOYSA-N
15946129
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
C12H15BFNO4
MFCD19288891
2-5-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester
2-(5-Fluor-2-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
Spezifikation
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
925207-14-3
MFCD19288891
JCPLXROABVMFQO-UHFFFAOYSA-N
2-(5-Fluor-2-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
15946129
Fest
250mg
C12H15BFNO4
2-5-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
267.063
267.06
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation