Learn More
5-Fluor-2-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384246 1 g 1 Gramm
11394246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19327.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-81-3
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00153175
InChI-Schlüssel KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
PubChem CID 587090
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Siedepunkt 153°C (23 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1869010
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 98%