Learn More
5-Fluor-2-Methylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10129142
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10129142
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01782EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 175205-39-7
Summenformel C8H6FNS
Molekulargewicht (g/mol) 167.201
InChI-Schlüssel QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
PubChem CID 519443
IUPAC-Name 4-Fluor-2-isothiocyanato-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%