Learn More
5-Fluor-2-Methylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391348
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
175205-39-7
C8H6FNS
167.201
QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
519443
4-Fluor-2-isothiocyanato-1-methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
175205-39-7
C8H6FNS
167.201
QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
519443
4-Fluor-2-isothiocyanato-1-methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%