Learn More
5-Fluor-2-Methylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353217 5 g 5 Gramm
11343217 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13750.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21900-39-0 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21900-39-0
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.58
MDL-Nummer MFCD00236681
InChI-Schlüssel HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,5-fluoro-2-methyl, acmc-1ciaq, 2-methyl-5-fluorobenzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl benzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2737383
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Dichte 1.27
Siedepunkt 108°C (24 mmHg)
Brechungsindex 1.532
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2574820
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 98%