Learn More
5-Fluor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490483 1 g 1 Gramm
11400493 5 g 5 Gramm
11410493 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490483 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12641.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-05-6
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.63
MDL-Nummer MFCD00052958
InChI-Schlüssel NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.43
Siedepunkt 130°C to 132°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2643541
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%