Learn More
5-Fluor-2-Methylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10755933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10755933 10 g 10 Gramm
10226004 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755933 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00317EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 445-05-6
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.63
MDL-Nummer MFCD00052958
InChI-Schlüssel NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel F(CH3)C6H3SO2Cl
Menge 10 g
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%