Learn More
5-Fluor-2-Methylanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441657 5 g 5 Gramm
11431657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25629.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95729-22-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95729-22-9
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.157
MDL-Nummer MFCD00673008
InChI-Schlüssel CXTIUQIZWCABPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylanisole, 4-fluoro-2-methoxytoluene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl-benzene, pubchem2624, 1-methyl-2-methoxy-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 4-fluoranyl-2-methoxy-1-methyl-benzene, benzene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl
PubChem CID 2774573
IUPAC-Name 4-fluor-2-methoxy-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylanisole
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 98%