Learn More
5-Fluor-2-Methyl-1H-Indin-3-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446496 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15446496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61410.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
CAS 32004-66-3
Summenformel C12H11FO2
MDL-Nummer MFCD01076194
Menge 250 mg
Synonym 5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 2-5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1h-indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methylindene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenyl-acetic acid, 6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, 2-6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, fluoromethylindenylaceticacid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenylacetic acid, 5-fluoro-2-methylinden-3-yl acetic acid
InChI-Schlüssel QDDPPRDVFIJASZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C2=C(C1)C=CC(=C2)F)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(6-fluoro-2-methyl-3H-inden-1-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.216
PubChem CID 3015608
Formelmasse 206.21
Reinheit (%) 97%