Learn More
5-Fluor-2 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465507 5 g 5 Gramm
15475507 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179897-94-0
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
MDL-Nummer MFCD01863526
InChI-Schlüssel CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC-Name (5-Fluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%