Learn More
5'-Fluor-2'-Iodacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422769
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15422769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66475.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 914225-70-0 | C8H6FIO | 264.04 g/mol
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5′-Fluor-2′-Iodoacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914225-70-0
Summenformel C8H6FIO
Molekulargewicht (g/mol) 264.04
MDL-Nummer MFCD09033159
InChI-Schlüssel NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
PubChem CID 29934881
IUPAC-Name 1-(5-fluoro-2-iodophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Farbe Braun
Menge 1 g
Beilstein 22044599
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 264.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig